Learn More
IKA™ RET Control-Visc Hotplate Stirrer, Ambient to 340°C, Stainless Steel
Stirring Range: 50 to 1700 rpm, Shape: Round, Size: 5.3 in. dia., Max. Sample Load: 5 g, Plug Type: EU-Style
1960.29 €
Spezifikation
Deckplattenmaterial | Edelstahl |
---|---|
Spannung | 100/115/220/240 V |
Sicherheitsmerkmale | Sicherheitskreis einstellbar von 50 bis 380 °C, Digitalanzeige des Sicherheitsgrenzwerts der Temperatur |
Rühreigenschaften | Magnetrührer mit Heizung und integrierter Wägefunktion |
Größe | 5,3 in. Durchm. |
Produktcode | Marke | Steckertyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Steckertyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15236869
![]() |
IKA™
0005020000 |
EU |
1960.29 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
- BNC-Buchse zum Anschluss einer pH-Elektrode
- Einstellbarer Temperaturregelmodus: Schnelles Erwärmen und sehr genaue Temperaturregelung
- Doppelsensor zur gleichzeitigen Steuerung der Temperatur der Wärmeträgerflüssigkeit und des Mediums
- Mit Timer und Countdown
- Trendanzeige für Viskositätsänderungen
- Erkennung von abgelösten Magneten
- Intermittierender Betrieb
- Verschiedene Betriebsmodi verfügbar
- Sicherheitskreis von 50 bis 380 °C einstellbar
- Transparente Schutzabdeckung im Lieferumfang enthalten
- Fehlercodeanzeige zur einfachen Fehlerbehebung
- Genaue Einstellung der Temperatur und der Geschwindigkeit über die digitale Anzeige, auch im ausgeschalteten Zustand
- Geeignet für unbeaufsichtigten Betrieb
- Das versiegelte Gehäuse (IP 42) stellt eine lange Funktionsdauer sicher
Spezifikation
Edelstahl | |
Sicherheitskreis einstellbar von 50 bis 380 °C, Digitalanzeige des Sicherheitsgrenzwerts der Temperatur | |
5,3 in. Durchm. | |
Umgebungstemperatur bis 340 °C | |
5 bis 40 °C | |
50/60 Hz | |
6.3 in. | |
6 lb. | |
Heizplattenrührer | |
1 | |
Digital |
100/115/220/240 V | |
Magnetrührer mit Heizung und integrierter Wägefunktion | |
85 mm | |
Ambient to 644°F | |
3.3 in. | |
160 mm | |
650 W | |
2,7 kg | |
Rund | |
50 bis 1.700 U/min |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
IKA™ RET Control-Visc Hotplate Stirrer, Ambient to 340°C, Stainless Steel