Learn More
IKA™ RET Control-Visc Hotplate Stirrer, Ambient to 340°C, Stainless Steel
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15236869 Alle ansehen IKA Produkte
Click to view available options
Steckertyp:
EU
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15236869
Marke: IKA™ 0005020000
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Stirring Range: 50 to 1700 rpm, Shape: Round, Size: 5.3 in. dia., Max. Sample Load: 5 g, Plug Type: EU-Style
  • BNC-Buchse zum Anschluss einer pH-Elektrode
  • Einstellbarer Temperaturregelmodus: Schnelles Erwärmen und sehr genaue Temperaturregelung
  • Doppelsensor zur gleichzeitigen Steuerung der Temperatur der Wärmeträgerflüssigkeit und des Mediums
  • Mit Timer und Countdown
  • Trendanzeige für Viskositätsänderungen
  • Erkennung von abgelösten Magneten
  • Intermittierender Betrieb
  • Verschiedene Betriebsmodi verfügbar
  • Sicherheitskreis von 50 bis 380 °C einstellbar
  • Transparente Schutzabdeckung im Lieferumfang enthalten
  • Fehlercodeanzeige zur einfachen Fehlerbehebung
  • Genaue Einstellung der Temperatur und der Geschwindigkeit über die digitale Anzeige, auch im ausgeschalteten Zustand
  • Geeignet für unbeaufsichtigten Betrieb
  • Das versiegelte Gehäuse (IP 42) stellt eine lange Funktionsdauer sicher
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Deckplattenmaterial Edelstahl
Spannung 100/115/220/240 V
Sicherheitsmerkmale Sicherheitskreis einstellbar von 50 bis 380 °C, Digitalanzeige des Sicherheitsgrenzwerts der Temperatur
Rühreigenschaften Magnetrührer mit Heizung und integrierter Wägefunktion
Modell RET
Größe 5,3 in. Durchm.
Höhe (metrisch) 85 mm
Temperatur (metrisch) Umgebungstemperatur bis 340 °C
Temperatur (angloamerikanisch) Ambient to 644°F
Umgebungstemperatur 5 bis 40 °C
Höhe (angloamerikanisch) 3.3 in.
Frequenz 50/60 Hz
Breite (metrisch) 160 mm
Breite (angloamerikanisch) 6.3 in.
Wirkleistung 650 W
Gewicht (angloamerikanisch) 6 lb.
Gewicht (metrisch) 2,7 kg
Typ Heizplattenrührer
Form Rund
Max. Probenaufgabe 5 kg
Steckertyp EU
Anzahl Positionen 1
Max. Behältergröße 20 L
Rührbereich 50 bis 1.700 U/min
Display Digital