Learn More
Restek™ Super-Clean Gas Trapping System for LC/MS
Quick-change cartridge system removing hydrocarbons efficiently from nitrogen
542.08 € - 1505.24 €
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) | Super-Clean Gas Trapping System |
---|
Produktcode | Marke | Typ | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Typ | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
13121452
|
Restek™
22061 |
Kohlenwasserstofffilter |
542.08 €
2 Stück |
Verfügbar ab: 12-09-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10111427
|
Restek™
22062 |
Gas Trapping System |
1505.24 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-09-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
- Changing filters is quick and easy
- Up to 20L of hydrocarbon-free nitrogen per minute
- Filters connected in parallel to handle high flows of LC/MS
Spezifikation
Super-Clean Gas Trapping System |