Learn More
Restek™ Super-Clean Gas Trapping System for LC/MS
Quick-change cartridge system removing hydrocarbons efficiently from nitrogen
Marke:  Restek™ 22062
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10111427
  • 1505.24 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 12-09-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Beschreibung
Beschreibung
  • Changing filters is quick and easy
  • Up to 20L of hydrocarbon-free nitrogen per minute
  • Filters connected in parallel to handle high flows of LC/MS
Spezifikation
Spezifikation
Gas Trapping System
Super-Clean Gas Trapping System
2 Position baseplate and 2 Charcoal filter