Learn More
Rtx™-5 Capillary Columns from Restek™
Similar to DB-5, SPB-5, HP-5, and Ultra II columns
847.00 € - 1012.77 €
Spezifikation
Stationäre Phase | Rtx™-5 |
---|---|
USP-Typ | G27, G36 |
Beschichtung | Quarzglas |
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (metrisch) | Partikelgröße | Länge (metrisch) | Temperaturbereich | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (metrisch) | Partikelgröße | Länge (metrisch) | Temperaturbereich | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
12998279
|
Restek
10223 |
0.25 mm | 0,25 μm | 30 m | -60 bis +330/350 °C |
847.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
12988289
|
Restek
10224 |
0.32 mm | 0,25 μm | 30 m | -60 bis +330/350 °C |
905.08 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
10590613
|
Restek
10253 |
0.25 mm | 1 μm | 30 m | -60°C to +320/340°C |
847.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-09-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |
10015563
|
Restek
10254 |
0.32 mm | 1 μm | 30 m | -60 bis +330/350 °C |
905.08 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
13071050
|
Restek
10279 |
0.53 mm | 5 μm | 30 m | -60°C to +270/290°C |
1012.77 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
Beschreibung
Similar to DB-5, SPB-5, HP-5, and Ultra II columns
- Popular general-purpose stationary phase—5% diphenyl/95% dimethyl polysiloxane Crossbond™ technology results in longer lifetimes and low bleed, and allows for solvent rejuvenation
Pesticides, PCBs, Aromatic hydrocarbons, Environmental samples, Essential oils
Spezifikation
Rtx™-5 | |
G27, G36 | |
Quarzglas |