Learn More
Rtx™-5 Capillary Columns from Restek™
Similar to DB-5, SPB-5, HP-5, and Ultra II columns
Marke:  Restek 10279
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.00000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 13071050
  • 1012.77 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 13-09-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Similar to DB-5, SPB-5, HP-5, and Ultra II columns
  • Popular general-purpose stationary phase—5% diphenyl/95% dimethyl polysiloxane Crossbond™ technology results in longer lifetimes and low bleed, and allows for solvent rejuvenation
Pesticides, PCBs, Aromatic hydrocarbons, Environmental samples, Essential oils
Spezifikation
Spezifikation
0.53 mm
Rtx™-5
Essential Oils Analysis, Solvent Impurities Analysis, Pesticide Analysis, Hydrocarbon Analysis, PCB Congener Analysis, Essential Oils, Semivolatiles Analysis
-60°C to +270/290°C
30 m
Low polar
G27, G36
350 °C
5 μm
5 μm
Edelstahl
Quarzglas