Learn More
Restek™ Pinnacle™ DB PFP Propyl HPLC Columns
Highly base-deactivated spherical silica
Marke:  Restek™ 9419212
Encompass_Preferred
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10075533
  • 1074.48 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 03-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Solid phase is pentafluorophenyl base with propyl spacer
  • Highly base-deactivated for excellent peak shapes for a range of compounds, including nucleosides, nucleotides and halogenated compounds
Spezifikation
Spezifikation
Analytical Column
LC/MS
Spherical
2.5 to 8
80°C
PFP Propyl
6%
Yes
Column
2.1 mm
100 mm
1.9 μm
140 Å
L43
Silica
HILIC
HILIC
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats