Learn More
Restek™ Pinnacle™ DB PFP Propyl HPLC Columns
Highly base-deactivated spherical silica
1074.48 €
Spezifikation
pH | 2.5 to 8 |
---|---|
Porengröße | 140 Å |
Temperatur | 80°C |
USP-Typ | L43 |
Stationäre Phase | PFP Propyl |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Länge (metrisch) | Partikelgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Länge (metrisch) | Partikelgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
10075533
|
Restek™
9419212 |
2.1 mm | 100 mm | 1.9 μm |
1074.48 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 30-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10500564
|
Restek™
9419212 |
2.1 mm | 100 mm | 1.9 μm |
1074.48 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 30-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
- Solid phase is pentafluorophenyl base with propyl spacer
- Highly base-deactivated for excellent peak shapes for a range of compounds, including nucleosides, nucleotides and halogenated compounds
Spezifikation
2.5 to 8 | |
80°C | |
PFP Propyl | |
6% | |
Yes |
140 Å | |
L43 | |
Silica | |
HILIC | |
HILIC |