Learn More
Restek™ MXT-Union Connector Kits For Fused Silica Columns
For connecting metal and/or fused silica GC columns.
Marke:  Restek™ 21385
Encompass_Preferred
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10048734
  • 206.91 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 28-10-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Low dead volume, leak-tight connection
  • Reusable
  • Siltek treatment ensures maximum inertness
  • Ideal for connecting a guard column or transfer line to an analytical column
  • Use to oven temperatures of 350°C
  • Can also be used for connecting fused silica to metal
  • Includes MXT union, two 1/32 in. nuts and two one-piece, fused silica adapters
Spezifikation
Spezifikation
Steckverbinder
MXT union, two 1/32 in. nuts and two one-piece, fused silica adapters
For 0.32 mm I.D. Fused Silica Columns