Learn More
Restek™ Glass Vial Inserts
Specially designed for 2 mL, 11 mm crimp top and 2 mL, 9 mm short cap, screw thread vials
105.27 €
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Modell | Zur Verwendung mit (Geräte) | Anzahl pro Packung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Modell | Zur Verwendung mit (Geräte) | Anzahl pro Packung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
15152875
|
Restek™
24513 |
50 μl | Bottom Spring | Big Mouth Step Design Vials | 100 |
105.27 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 06-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
Beschreibung
- Limited-volume inserts also available
- Material: glass
Spezifikation
Glas |