Learn More
Restek™ Glass Vial Inserts
Specially designed for 2 mL, 11 mm crimp top and 2 mL, 9 mm short cap, screw thread vials
Marke:  Restek™ 24513
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.20000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15152875
  • 105.27 € / 100 Stück
Verfügbar ab: 06-08-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Limited-volume inserts also available
  • Material: glass
Spezifikation
Spezifikation
Glas
100
Big Mouth Step Design Vials
50 μl
Bottom Spring