Learn More
Cytiva RESOURCE™ Q IEX Säulen
Cytiva Life Sciences™ RESOURCE™ Q IEX Säulen sind starke anionenaustauschende Säulen und für die Zwischenreinigung im Labormaßstab geeignet.
910.69 € - 2760.16 €
Spezifikation
Kitinhalt | Anschlüsse für Hochdruck- und Niederdruck-Chromatographiegeräte, mit Anleitung |
---|---|
Säulenmaterial | PEEK |
Matrix | Polystyren/Divinylbenzol |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | RESOURCE Q-Säulen sind mit SOURCE 15Q, einem starken Anionenaustauscher für die hochauflösende Polierreinigung von Proteinen bei hohen Flussraten, vorverpackt. |
Ligandentyp | Quaternäres Ammonium |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10479944
|
Cytiva
17-1177-01 |
1 ml |
910.69 €
1 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
11564975
|
Cytiva
17-1179-01 |
6 ml |
2760.16 €
6 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Descrizione
- Starre, monodisperse, kugelförmige Partikel mit festgelegter Porengrößenverteilung bieten hervorragende Flusseigenschaften, Probenbeladung von bis zu 25 mg/ml und Stabilität in organischen Lösungsmitteln und extremen pH-Bereichen
- Die Trennungszeiten von RESOURCE Säulen mit einem 1 ml-Säulenbettvolumen liegen bei 9.6 ml/min bei 3 Minuten oder weniger und bei der Anwendung einer Peristaltikpumpe und 1 ml/min bei etwa 20 min
Specifica
Anschlüsse für Hochdruck- und Niederdruck-Chromatographiegeräte, mit Anleitung | |
Polystyren/Divinylbenzol | |
Quaternäres Ammonium | |
15 μm |
PEEK | |
RESOURCE Q-Säulen sind mit SOURCE 15Q, einem starken Anionenaustauscher für die hochauflösende Polierreinigung von Proteinen bei hohen Flussraten, vorverpackt. | |
4 °C bis 30 °C in 20 % Ethanol | |
2 bis 12 |
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Cytiva RESOURCE™ Q IEX Säulen