Learn More
SI Analytics™ TEMPERATURMESSFüHLER, TYP W 2180-KOAX, GLASSCHAFT, .
Das SI Analytics™ Widerstandsthermometer dient zur Messung der Temperatur und zur Änderung des Widerstands bei Temperaturänderungen.
340.00 € - 396.00 €
Spezifikation
Produkttyp | Widerstandsthermometer |
---|---|
Max. Temperatur (metrisch) | 135 °C |
Min. Temperatur (metrisch) | -30 °C |
Temperaturbereich (metrisch) | -30 °C bis +135 °C |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Modell | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Modell | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10129660
|
SI Analytics™
285105254 |
120 mm | W 5790NN |
350.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10243841
|
SI Analytics™
285105262 |
170 mm | W 5791NN |
367.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10643402
|
SI Analytics™
285105287 |
120 mm | W 5980 NN |
340.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10749074
|
SI Analytics™
285119030 |
120 mm | W 2180-KOAX |
396.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Zur Temperaturmessung
- Mit Steckern
- Sensoren Pt 1000
Spezifikation
Widerstandsthermometer | |
135 °C | |
-30 °C | |
-30 °C bis +135 °C |