Learn More
Brady™ Repositionierbare Mehrzweck-Etiketten aus Vinylgewebe
Etiketten aus Vinylgewebe der B-498 CleanLift™ Series können ganz einfach auf jeder sauberen und trockenen Oberfläche angebracht, abgelöst und an einer anderen Stelle wieder angebracht werden. Die Etiketten können mit einem hochwertigen tragbaren Brady-Etikettendrucker fast überall gedruckt werden.
Marke:  Brady™ 170784
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17980760
  • 56.95 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Ideal zum Markieren von Leitungen, Kabeln, Anschlussblöcken, Wandplatten
  • Hergestellt aus robustem beschichtetem Vinylgewebe, das auch extremen Temperaturen standhält
  • Hergestellt mit einem starken Klebstoff auf Gummibasis, der auf jeder sauberen, trockenen Oberfläche sauber abgelöst und sicher wieder angebracht werden kann
Spezifikation
Spezifikation
UL-Zulassung gemäß UL969, RoHS-konform mit 2005/618/EC MCV
Abziehbares Gummi
Seidenmatt
Vinylgewebe
Unsteril
BMP41, BMP51, M511
-40 ° bis +176 °F
20 ft. x 0,375 in.
0,375 in.
M4C-375-498
Schwarz auf Weiß
Kontinuierlich
Etiketten
Rückverfolgbarkeit von Wirtschaftsgütern, Barcode-Etikettierung, Leiterplattenkennzeichnung, Kennzeichnung von Bauteilen und Geräten, Kennzeichnung im Bereich Daten- und Telekommunikation, Kennzeichnung elektrischer Geräte, allgemeine Kennzeichnung, Leitungs- und Kabelkennzeichnung
1 Klebeband/Kassette
0,0073 in.
20 ft.
0.95 cm