Learn More
Brady™ Repositionierbare Mehrzweck-Etiketten aus Vinylgewebe
Artikelnummer. p-200007016
Click to view available options
Dimensions (LxW):
0,5 x 0,75 in.
0,5 x 0,5 in.
0,5 x 1 in.
0,75 x 1 in.
1,25 x 1 in.
1,5 x 1 in.
16 ft. x 0,24 in.
16 ft. x 0,318 in.
1 x 1 in.
1 x 1,9 in.
20 ft. x 0,375 in.
Zur Verwendung mit (Geräte):
BMP41, BMP51, M511
BMP41;BMP51;BMP53;M511;M410;M510
BMP51;BMP53;M511;M510
Format:
Ausgestanzt
Kontinuierlich
Packungsgröße:
1 Stück
100 Stück
120 Stück
160 Stück
180 Stück
220 Stück
240 Stück
Artikelnummer. 17940740
Marke: Brady™ 170787
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Etiketten aus Vinylgewebe der B-498 CleanLift™ Series können ganz einfach auf jeder sauberen und trockenen Oberfläche angebracht, abgelöst und an einer anderen Stelle wieder angebracht werden. Die Etiketten können mit einem hochwertigen tragbaren Brady-Etikettendrucker fast überall gedruckt werden.
  • Ideal zum Markieren von Leitungen, Kabeln, Anschlussblöcken, Wandplatten
  • Hergestellt aus robustem beschichtetem Vinylgewebe, das auch extremen Temperaturen standhält
  • Hergestellt mit einem starken Klebstoff auf Gummibasis, der auf jeder sauberen, trockenen Oberfläche sauber abgelöst und sicher wieder angebracht werden kann
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität UL-Zulassung gemäß UL969, RoHS-konform mit 2005/618/EC MCV
Klebstofftyp Abziehbares Gummi
Farbe Schwarz auf Weiß
Ausführung Seidenmatt
Format Ausgestanzt
Material Vinylgewebe
Produkttyp Etiketten
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Barcode-Etikettierung, Leiterplattenkennzeichnung, Kennzeichnung von Bauteilen und Geräten, Laborkennzeichnung, Leitungs- und Kabelkennzeichnung
Zur Verwendung mit (Geräte) BMP41;BMP51;BMP53;M511;M410;M510
Menge 240 Etiketten/Kartusche
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -40 ° bis +176 °F
Temperaturbereich (metrisch) -40°C to 80°C
Dicke (angloamerikanisch) 0,0073 in.
Dicke (metrisch) 0.185 mm
Drahtstärke 22 AWG - 16 AWG
Dimensions (LxW) 0,5 x 0,5 in.
Länge (angloamerikanisch) 0,5 in.
Breite (angloamerikanisch) 0,5 in.
Breite (metrisch) 12.70 mm
Höhe (angloamerikanisch) 0.5 in
Höhe (metrisch) 12.70 mm
Alternate Part Number M4-7-498