Learn More
Brady™ Repositionierbare Mehrzweck-Etiketten aus Vinylgewebe
Etiketten aus Vinylgewebe der B-498 CleanLift™ Series können ganz einfach auf jeder sauberen und trockenen Oberfläche angebracht, abgelöst und an einer anderen Stelle wieder angebracht werden. Die Etiketten können mit einem hochwertigen tragbaren Brady-Etikettendrucker fast überall gedruckt werden.
Marke: Brady™ 170788
53.49 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21676" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Ideal zum Markieren von Leitungen, Kabeln, Anschlussblöcken, Wandplatten
- Hergestellt aus robustem beschichtetem Vinylgewebe, das auch extremen Temperaturen standhält
- Hergestellt mit einem starken Klebstoff auf Gummibasis, der auf jeder sauberen, trockenen Oberfläche sauber abgelöst und sicher wieder angebracht werden kann
Spezifikation
UL-Zulassung gemäß UL969, RoHS-konform mit 2005/618/EC MCV | |
Abziehbares Gummi | |
Seidenmatt | |
Vinylgewebe | |
Unsteril | |
BMP41, BMP51, M511 | |
-40 ° bis +176 °F | |
0,5 x 1 in. | |
1 in. |
M4-131-498 | |
Schwarz auf Weiß | |
Ausgestanzt | |
Etiketten | |
Barcode-Etikettierung, Leiterplattenkennzeichnung, Kennzeichnung von Bauteilen und Geräten, Laborkennzeichnung, Leitungs- und Kabelkennzeichnung | |
180 Etiketten/Kartusche | |
0,0073 in. | |
0,5 in. | |
2.54 cm |