Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Ersatzkolben für CTC MEPS Spritzen
Ersatzkolben für die Verwendung mit CTC und Thermo MEPS Spritzen.
Marke:  Trajan Scientific and Medical™ 0318301
Artikelnummer. 15218553
  • 49.95 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Abnehmbare Nadel
  • Mit GT-Kolben
Spezifikation
Spezifikation
Ersatzkolben
60 mm
250 μl
CTC und Thermo MEPS Spritzen
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Trajan Scientific and Medical™ Ersatzkolben für CTC MEPS Spritzen > 250 μl