Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ Gel- und PCR-Reiniger
Artikelnummer. 12303368
Click to view available options
Anzahl Reaktionen:
10 Aufreinigungen
240 Aufreinigungen
50 Aufreinigungen
Packungsgröße:
10 Reaktionen
240 Ansätze
50 Reaktionen
Artikelnummer. 12303368
Marke: Macherey-Nagel™ 740609.50
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Edge
Reinigen von PCR-Reaktionen und Gel-Extraktionen mit einer Zwei-in-Eins-Methode. Das Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ -Gel und PCR-Reinigungsset ist für die Rückgewinnung und das Elutionsvolumen bei der Reinigung von DNA-Fragmenten über beide Anwendungen optimiert.
NucleoSpin™ Gel und PCR-Aufreinigung sind für die schnelle Aufreinigung von PCR-Produkten wie DNA aus enzymatischen Reaktionen sowie die Extraktion von DNA-Fragmenten aus TAE oder TBE Agarose-Gelen konzipiert.
  • Zwei Anwendungen in einem Kit—ein Puffer zur Verarbeitung beider Probentypen mit nur einem Ladeschritt
  • Hohe Recovery für Fragmente bis zu 50 bp—durchschnittliche Recovery von 60–90 %
  • Minimiertes Elutionsvolumen von 15 μl — hochgradig konzentrierte DNA
  • Bindungspuffer mit pH-Indikator—gewährleistet optimale Bindungsbedingungen
  • Separate Puffer für einsträngige DNA und RNA bzw. für SDS-haltige Proben gesondert erhältlich
  • Geeignet für Agarose-Gele aller Art und für eine Vielzahl von Puffersystemen (z. B. TAE, TBE)
  • Vollständige Beseitigung von Kontaminationen: Nukleotide, Primer, Enzyme, Mineralöl, PCR-Additive, Detergenzien, Farbstoffe
  • Anwendungen: Aufreinigung von PCR-Reakzionsprodukten, Extraktion von DNA aus Agarose- oder Polyacrylamidgelen und Downstream-Prozesse (Klonierung, Sequenzierung, PCR, Restriktionsanalyse)
Inhalt des Kits: NucleoSpin™ Gel- und PCR-Aufreinigungssäulen, Entnahmeröhrchen (2 ml), Bindungspuffer mit pH-Indikator, Waschpuffer und Elutionspuffer
Spezifikation
Farbe pH-Indikator: Gelb = korrekte Bedingungen Grün = pH leicht hoch (Einstellung empfohlen) Blau = pH zu hoch (Einstellung erforderlich)
Format Mini-Spin-Säule
Isolation Technology Silika-Membran-Technologie
Effizienz Typische Rückgewinnung (Recovery): 70 – 95 %
Elutionsvolumen Elutionsvolumen: 15 bis 30 μl
Zur Verwendung mit (Geräte) TAE- oder TBE-Agarosegele, PCR
Enthält Bindungspuffer NTI (40 ml), Waschpuffer NT3 (Konzentrat) (25 ml), Elutionspuffer NE (13 ml), NucleoSpin Gel und PCR-Aufreinigungssäulen (50), 2 ml-Entnahmeröhrchen (50)
Anzahl Reaktionen 50 Aufreinigungen
Menge 1 Kit
Reinheit A260/A280: 1,8–1,9
Probenvolumen <400 μl (PCR-Reaktionsgemisch);
<400 mg (TAE/TBE Agarose-Gel)
Größe 50 bp bis ∼20 kbp
Prüfzeit 10 Minuten/6 Preps
Ertrag Bis zu ∼15 μg DNA
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Signalord
  • Achtung
Riskkategorier
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
Faroangivelser
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Enthält: guanidinium thiocyanate
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.