Learn More
Gilson™ Repetman™ Sterile Pipettenspitzen
GREENER_CHOICE
Benutzerfreundliche, vollständig angepasste und intuitive Bedienung mit drei Betriebsarten.
Marke:  Gilson™ F164515
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12629611
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Verdrängerpipetten, mit automatischer Größenerkennung von Gilson™ Repet-Dispenserspitzen
    Machen das Pipettieren leichter und schneller
  • Für eine kontinuierliche Volumeneinstellung von 1 μl bis 50 ml
  • Vollständig angepasste und intuitive Bedienung mit drei Betriebsmodi: Pipettieren, Dispensieren und automatisches Dispensieren
  • Einfache Bedienung mit echter Pipettierratenerkennung und automatischer Anpassung des Dosierrhythmus
  • Einfaches Laden des Akkus auf dem automatischem Ladeständer
  • Durch das offene System kompatibel mit den meisten handelsüblichen Spritzenspitzen
  • Hochpräziser Motorantrieb und Leichtbauweise eliminieren das Risiko von Verletzungen durch wiederholte Belastung (RSI-Syndrom). Repetman™ ist aufgrund seiner absoluten Zuverlässigkeit und Leistung ideal geeignet für Routineanwendungen in den Bereichen Klinik, Biologie, Chemie, Lebensmittel und Getränke, Pharmazie, Kosmetik und Forensik.
Spezifikation
Spezifikation
0.1 ml
10 % ±2, 50 % ±1, 100 % ±0.5 CV
CE, IVD
Repetman™
Steril
10 % ±1.6 %, 50 % ±1.2 %, 100 % ±1 %
Für Routine-Anwendungen in den Bereichen Klinik, Biologie, Chemie, Lebensmittel und Getränke, Pharmazie, Kosmetik und Forensik, mit absoluter Zuverlässigkeit und Leistung
Polypropylen
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Gilson™ Repetman™ Sterile Pipettenspitzen > Volumen: 0.1 ml