Learn More
Gilson™ REPET-TIPS™ Mehrweg-Pipettenspitzen
REPET-TIPS™ wurde speziell für die elektronische Direktverdrängungspipette Gilson™ REPETMAN™ entwickelt, deckt eine Reihe von Volumina ab und wird vom REPETMAN™ Betriebssystem beim Aufsetzen auf die Pipette erkannt.
269.00 €
Spezifikation
Gefiltert | Ungefiltert |
---|---|
Sterilität | Steril |
Farbe | Durchsichtig |
Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
Modell | REPET-TIP™ |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Graduierungen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Volumen (metrisch) | Graduierungen | Price | Quantity & Availability | ||||
15344785
|
Gilson™
F164528 |
1 ml | 20 μl |
269.00 €
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
15354785
|
Gilson™
F164558 |
10 ml | 200 μl |
269.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 23-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Description
- Das Spitzengrößen-Codierungssystem von REPETMAN™ erkennt automatisch die angebrachte REPET-TIP™ und zeigt das entsprechende Volumen auf dem LCD-Bildschirm an
- Aus Polypropylen
- Verfügt über volumengerechte Graduierungen für präzise Messungen
Specifications
Ungefiltert | |
Durchsichtig | |
REPET-TIP™ | |
66 mm | |
Ja | |
Aufklappbares Gestell | |
Repeater Pipettenspitzen | |
Ja | |
Ja | |
Polypropylen |
Steril | |
Nicht autoklavierbar | |
2,5 in | |
ISO 9001, ISO 17025, ISO 8655 | |
Pipettierung | |
100 Spitzen | |
Durchsichtig | |
Gilson™ Repetman™ | |
REPET-TipS™ |