Learn More
Gilson™ REPET-TIPS™ Mehrweg-Pipettenspitzen
REPET-TIPS™ wurde speziell für die elektronische Direktverdrängungspipette Gilson™ REPETMAN™ entwickelt, deckt eine Reihe von Volumina ab und wird vom REPETMAN™ Betriebssystem beim Aufsetzen auf die Pipette erkannt.
Marke:  Gilson™ F164528
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15344785
  • 269.00 € / 100 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Das Spitzengrößen-Codierungssystem von REPETMAN™ erkennt automatisch die angebrachte REPET-TIP™ und zeigt das entsprechende Volumen auf dem LCD-Bildschirm an
  • Aus Polypropylen
  • Verfügt über volumengerechte Graduierungen für präzise Messungen
Spezifikation
Spezifikation
1 ml
Steril
Nicht autoklavierbar
2,5 in
ISO 9001, ISO 17025, ISO 8655
Pipettierung
100 Spitzen
Durchsichtig
Gilson™ Repetman™
REPET-TipS™
20 μl
Ungefiltert
Durchsichtig
REPET-TIP™
66 mm
Ja
Aufklappbares Gestell
Repeater Pipettenspitzen