Learn More
Brady™ Removable Thermal Transfer Printable Labels
Printable, removable polyester labels for Thermal Transfer Printers.
Marke: Brady™ 139553
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Optimal für Laboranwendungen
- Zur Verwendung auf Flaschen, Kolben und Glaswaren
- Abnehmbar
Spezifikation
Nicht autoklavierbar | |
Weiß | |
Polyester (B-533) | |
Unsteril | |
Drucker der Serien BBP™81, BradyPrinter i5100, i7100, PR Plus und IP™, THT 76 mm Kerndrucker | |
3000 Etiketten | |
-70 °C bis 100 °C | |
28,6 mm | |
25,4 mm |
Acryl | |
Glanz | |
Thermotransfer | |
Allgemeine Kennzeichnung, Laborkennzeichnung | |
1 | |
Rechteck | |
0,076 mm | |
50,8 mm |