Learn More
Thermo Scientific™ Autosampler-Spritzen mit austauschbarer Kanüle für Thermo Scientific™ Geräte
Verwenden Sie Thermo Scientific™ Spritzen mit abnehmbarer Nadel für eine genaue und reproduzierbare Probenzuführung in GC-Geräte, mit oder ohne Nadel.
75.45 € - 167.09 €
Spezifikation
Art der Kanülenspitze Konus
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 8
Produktcode Marke Volumen (metrisch) Kanülen-Gauge Länge (metrisch) Zur Verwendung mit (Geräte) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Volumen (metrisch) Kanülen-Gauge Länge (metrisch) Zur Verwendung mit (Geräte) Preis Menge & Verfügbarkeit  
10702517
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
36500510
5 μl 31 G 75 mm Thermo GC N/A N/A N/A
10743867
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
365D1611
10 μl 23 G 42 mm Agilent GC-Geräte
97.54 €
1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10785174
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
365D1841
10 μl 26 G 50 mm CTC GC-Geräte
75.45 €
1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10419054
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
365D3731
10 μl 23 G 50 mm CTC GC-Geräte
75.45 €
1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10724847
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
36503015
50 μl 23 G 50 mm AS2000 Autosampler
126.08 €
1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
12896036
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
365B0251
1 μl 23 G 57 mm TriPlus RSH Autosampler
167.09 €
1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15274563
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
365C6610
5 μl 26s G 42 mm Shimadzu GC-Geräte
105.53 €
1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15264573
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
365D6610
10 μl 26s G 42 mm Shimadzu GC-Geräte
86.48 €
1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Erhalten Sie Haltbarkeit, Klarheit und Genauigkeit bei der Probeneinführung in der Gaschromatographie (GC), um zuverlässige Analyseergebnisse zu erzielen, und zwar immer und immer wieder. Thermo Scientific™ Spritzen mit abnehmbarer Nadel bieten eine genaue und reproduzierbare Probeneinführung mit oder ohne Nadel. Wählen Sie aus einer Vielzahl von Größen, Typen und Kompatibilität mit Autosampler-Systemen zur Gaschromatographie. Erhältlich in Standardgröße mit leicht ablesbaren schwarzen und lösungsmittelbeständigen Markierungen.
  • Manuelle Spritzen in Industriestandardgröße
  • Weißer Skalenhintergrund zum besseren Ablesen
  • Lösungsmittelbeständige Markierungen
Spezifikation
Spezifikation
Konus
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Autosampler-Spritzen mit austauschbarer Kanüle für Thermo Scientific™ Geräte