Learn More
Thermo Scientific™ Remel™ Contact Plate Sterile Sabouraud Dextrose Agar w/Lecithin, Polysorbate 80 (pH 5.6) (Irradiated)
Thermo Scientific™ Remel Contact Plate Sterile Sabouraud Dextrose Agar with Lecithin, Polysorbate 80 (pH 5.6, Irradiated) is used for cultivation of yeast and fungi.
133.00 €
Spezifikation
Beschreibung | Abklatschplatten; Sabouraud-Dextrose-Agar mit Lecithin; Gammabestrahlt |
---|---|
Format | Abklatsch – doppelt verpackt |
Produkttyp | Agar |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17702648
|
Thermo Scientific™
R111805 |
10/Packung |
133.00 €
10 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Thermo Scientific™ Remel Contact Plate Sterile Sabouraud Dextrose Agar with Lecithin, Polysorbate 80 (pH 5.6) (Irradiated) is used for the cultivation of yeast and fungi.
- Contact Plates Sterile are double bagged plus a 3rd bag is enclosed for customer use (Double + Bag)
- These products are manufactured in a clean room and validated sterile by gamma radiation
- The Contact Plates Sterile listed are made using GripFit™ technology, which ensures the lid remains in place during handling and yet can be easily removed during environmental monitoring
Spezifikation
Abklatschplatten; Sabouraud-Dextrose-Agar mit Lecithin; Gammabestrahlt | |
Abklatsch – doppelt verpackt | |
Agar |
Not intended for IVD use.