Learn More
Thermo Scientific™ Remel™ sterile Abklatschplatten mit Sabouraud-Dextrose-Agar, mit Lecithin, Polysorbat 80 (pH 5,6) (bestrahlt)
Thermo Scientific™ Remel sterile Abklatschplatten mit Sabouraud-Dextrose-Agar, mit Lecithin, Polysorbat 80 (pH 5,6, bestrahlt) eignen sich für die Kultivierung von Hefen und Pilzen.
Marke:  Thermo Scientific™ R111805
128.90 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17702648
  • 133.00 € / 10 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Thermo Scientific™ Remel Contact Plate Sterile Sabouraud Dextrose Agar with Lecithin, Polysorbate 80 (pH 5.6) (Irradiated) is used for the cultivation of yeast and fungi.
  • Die sterilen Abklatschplatten sind doppelt verpackt und enthalten noch einen dritten Beutel zur Verwendung durch den Kunden (Doppelte Verpackung + Beutel).
  • Diese Produkte werden im Reinraum hergestellt und durch Gammastrahlung als steril validiert.
  • Dank der Herstellungsweise der sterilen Abklatschplatten mit GripFit™ Technologie lässt sich sicherstellen, dass der Deckel bei der Handhabung in Position bleibt, aber während der Umgebungsüberwachung einfach entfernt werden kann.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Abklatschplatten; Sabouraud-Dextrose-Agar mit Lecithin; Gammabestrahlt
Abklatsch – doppelt verpackt
Agar
10/Packung
Not intended for IVD use.