Learn More
Gilac™ Reinforced Stacking and Nesting Container
Reinforced Stacking and Nesting Container is designed for intensive use and extreme handling conditions; it's stackable and nestable by a quarter turn.
125.00 € - 154.00 €
Spezifikation
Typ Storage Tote
Material HDPE
Farbe Weiß
Form Rechteckig
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
17998861
Unterlagen ansehen
Gilac™
G169321
60 L
125.00 €
1 Stück
Verfügbar ab: 30-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17938671
Unterlagen ansehen
Gilac™
G170521
100 L
154.00 €
1 Stück
Verfügbar ab: 30-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Reinforced containers for intensive use and extreme handling conditions.
  • Stackable and nestable by a quarter turn.
  • Highly durable.
  • Suitable for a number of different uses in the food processing, fishmonger, butchery, charcuterie, dairy and waste collection industries.
Spezifikation
Spezifikation
Storage Tote
HDPE
Weiß
Rechteckig
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gilac™ Reinforced Stacking and Nesting Container