Learn More
Gilac™ Reinforced Large Volume Container
Reinforced Large Volume Container has excellent resistance for intensive use and extreme handling conditions.
481.00 € - 528.00 €
Spezifikation
Typ | Storage Tote |
---|---|
Material | HDPE |
Farbe | Weiß |
Form | Rechteckig |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17958891
|
Gilac™
G145521 |
170 L |
481.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
17928991
|
Gilac™
G145621 |
220 L |
528.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
- Excellent mechanical resistance: made from high density polyethylene for increased shock resistance.
- The durable, thick walls mean no distortion and warping.
- Limited gaps and overlapping, equipped with edges so easy to handle.
- Volume in litres is equivalent to the container filled to the brim.
Spezifikation
Storage Tote | |
HDPE | |
Weiß | |
Rechteckig |