Learn More
Gilac™ Reinforced Large Volume Container
Reinforced Large Volume Container has excellent resistance for intensive use and extreme handling conditions.
Marke:  Gilac™ G145521
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17958891
  • 481.00 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Excellent mechanical resistance: made from high density polyethylene for increased shock resistance.
  • The durable, thick walls mean no distortion and warping.
  • Limited gaps and overlapping, equipped with edges so easy to handle.
  • Volume in litres is equivalent to the container filled to the brim.
Spezifikation
Spezifikation
Storage Tote
Weiß
44.9 gal.
2.3 ft.
HDPE
Rechteckig
170 L
700 mm