Learn More
BINDER™ Reinforced Inner Chamber
Reinforced inner chamber for climate chambers and cooling incubation chambers.
Marke: BINDER™ 8012-2515
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Reinforced inner chamber for bulky and heavy samples.
- Weight capacity ranged from 100 to 200 kg, depending on model.
Spezifikation
KB PRO 720 | |
Stainless Steel | |
Chamber Rack | |
200 kg |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BINDER™ Reinforced Inner Chamber > For use with KB PRO 720
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur