Learn More
BINDER™ Reinforced Inner Chamber
Reinforced inner chamber for climate chambers and cooling incubation chambers.
Marke: BINDER™ 8012-2506
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Reinforced inner chamber for bulky and heavy samples.
- Weight capacity ranged from 100 to 200 kg, depending on model.
Spezifikation
KB 130 | |
Stainless Steel | |
Chamber Rack | |
100 kg |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BINDER™ Reinforced Inner Chamber > For use with KB 130
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur