Learn More
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-VMS GC-Säulen
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-VMS GC-Säulen bieten eine gute Auflösung und schnelle Analysezeiten für flüchtige Komponenten.
Marke:  Thermo Scientific™ 26080-3960
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11561154
Beschreibung
Beschreibung
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-VMS GC-Säulen bieten eine gute Auflösung und schnelle Analysezeiten für flüchtige Komponenten.
  • Spezielle stationäre Phase
  • Optimale Abmessungen für die Analyse flüchtiger, organischer Schadstoffe
  • Ideal für die US-EPA-Methode 8260B
  • Vergleichbar mit Rtx-VMS
  • Flüchtige organische Schadstoffe
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
260 °C
0.53 mm
GC/MS, GC/MS for US EPA Method 8260B Compounds
30m
0.53mm
TraceGOLD™ TG-VMS
3 μm
Nichtpolar
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Name des Produkts
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-VMS GC-Säulen > 30m x 0.53mm x 3.00μm