Learn More
Abeba™ Reflexor™ 31064 Schuhe
Der elektrostatisch ableitende Schuh enthält eine PU-Sohle mit hoher Rutschfestigkeit.
105.00 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | EN 61340 |
---|---|
Farbe | Weiß |
Auskleidungsmaterial | Mikrofaser |
Material | Leder |
Sohleneigenschaften | Rutschfest |
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15628477
|
Abeba™
31064/36 |
36 | N/A | ||||||
15638477
|
Abeba™
31064/37 |
37 | N/A | ||||||
15648477
|
Abeba™
31064/38 |
38 | N/A | ||||||
15658477
|
Abeba™
31064/39 |
39 | N/A | ||||||
15668477
|
Abeba™
31064/40 |
40 | N/A | ||||||
15678477
|
Abeba™
31064/41 |
41 | N/A | ||||||
15688477
|
Abeba™
31064/42 |
42 | N/A | ||||||
Beschreibung
- Glattleder, weiß/schwarz
- Rutschfeste PU-Außensohle
- Integriertes Reflexor™ Massagefußbett
- ESD-dissipativ gemäß DIN EN 61340
- Nicht faltbarer Fersenriemen, verstellbar
- Futter aus Mikrofaser, atmungsaktiv und absorbierend
- Spannbereich mit elastischem Band
- Velcro-Klettverschluss
- Handgenähte Naht
Spezifikation
EN 61340 | |
Mikrofaser | |
Rutschfest | |
31064 |
Weiß | |
Leder | |
Polyurethan |