Learn More
Abeba™ Reflexor™ 31064 Schuhe
Der elektrostatisch ableitende Schuh enthält eine PU-Sohle mit hoher Rutschfestigkeit.
Marke: Abeba™ 31064/41
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Glattleder, weiß/schwarz
- Rutschfeste PU-Außensohle
- Integriertes Reflexor™ Massagefußbett
- ESD-dissipativ gemäß DIN EN 61340
- Nicht faltbarer Fersenriemen, verstellbar
- Futter aus Mikrofaser, atmungsaktiv und absorbierend
- Spannbereich mit elastischem Band
- Velcro-Klettverschluss
- Handgenähte Naht
Spezifikation
EN 61340 | |
Mikrofaser | |
41 | |
Polyurethan |
Weiß | |
Leder | |
Rutschfest | |
31064 |