Learn More
Lenz Laborglasintrumente Reduzieradapter mit Schliffverbindungen
Aus qualitativ hochwertigen Materialien hergestellt.Jeder Fertigungsschritt wird durch ein umfassendes Qualitätsmanagementsystem auf Grundlage der Norm DIN ISO 9001/EN 29001 getestet.
Marke: Lenz Laborglasintrumente 01502971
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.40000kg
Beschreibung
- Gemäß DIN 12257 sowie DIN-Norm
- Konische geschliffene Buchsen und Kegel
- Hergestellt aus DURAN™-Schläuchen
Spezifikation
NS 71/51 | |
Borosilikatglas 3.3 | |
Hülse NS 29/32 |