Learn More
Lenz Laborglasintrumente Reduzieradapter mit Schliffverbindungen
Aus qualitativ hochwertigen Materialien hergestellt.Jeder Fertigungsschritt wird durch ein umfassendes Qualitätsmanagementsystem auf Grundlage der Norm DIN ISO 9001/EN 29001 getestet.
Marke: Lenz Laborglasintrumente 01501934
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Gemäß DIN 12257 sowie DIN-Norm
- Konische geschliffene Buchsen und Kegel
- Hergestellt aus DURAN™-Schläuchen
Spezifikation
NS 34/35 | |
Borosilikatglas 3.3 | |
Hülse NS 19/26 |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Lenz Laborglasintrumente Reduzieradapter mit Schliffverbindungen > Sockel NS 19/26
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur