Learn More
Gilac™ Rectangular HACCP Container with Lid
Rectangular HACCP Container with Lid is a food container for large storage volumes; lid can support the weight of heavy loads.
Marke: Gilac™ G119612
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- HACCP rectangular food container.
- For large storage volumes, lid can support the weight of heavy loads.
- Multipurpose container.
- Rewritable identification cartridge for inventory tracking.
- No gaps nor overlaps.
- Machine washable.
- Recessed handles for better handling.
- Stackable without lid.
- Compatible with all GILAC 4 and 6 wheel dollies.
Spezifikation
Storage Tote | |
Weiß | |
4 gal. |
HDPE | |
Rechteckig | |
15 L |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gilac™ Rectangular HACCP Container with Lid > Rectangular HACCP Container with Lid; Capacity: 15 L; Color: White
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur