missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Xenopus TGF-beta 1 / TGFB1 Protein

A DNA sequence encoding the Xenopus laevis (African clawed frog) TGF-beta 1 / TGFB1, was expressed in the hosts and tags indicated.

352.00 € - 3175.00 €

Spezifikation

Zugriffsnummer NP_001081330.1
Gen-ID (Entrez) 397778
Name TGF-beta 1 / TGFB1 Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Mehr Spezifikationen ansehen

Produkte 6
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16085800
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP6781-ye-10ug
10 μg Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
16025810
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP6781-ye-50ug
50 μg Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
16075800
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP6781-ye-100ug
100 μg
1145.00 €
100 Mikrogramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
16005810
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP6781-ye-200ug
200 μg Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
16015810
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP6781-ye-500ug
500 μg
2760.00 €
500 Mikrogramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
16095800
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP6781-ye-1mg
1 mg Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
Beschreibung

Beschreibung

Spezifikation

Spezifikation

NP_001081330.1
TGF-beta 1 / TGFB1 Protein
Not determined.
Full Length
Xenopus
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
397778
Research Use Only
TGFB1
Recombinant Protein
Yeast
GVGQEYCFGN NGPNCCVKPL YINFRKDLGW KWIHEPKGYE ANYCLGNCPY IWSMDTQYSK VLSLYNQNNP GASISPCCVP DVLEPLPIIY YVGRTAKVEQ LSNMVVRSCN CS
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt