Learn More
enQuireBio™ Recombinant Xenopus TGF-beta 1 / TGFB1 Protein
A DNA sequence encoding the Xenopus laevis (African clawed frog) TGF-beta 1 / TGFB1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP6781-ye-50ug
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16025810
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Spezifikation
NP_001081330.1
TGF-beta 1 / TGFB1 Protein
Research Use Only
TGFB1
Recombinant Protein
Yeast
GVGQEYCFGN NGPNCCVKPL YINFRKDLGW KWIHEPKGYE ANYCLGNCPY IWSMDTQYSK VLSLYNQNNP GASISPCCVP DVLEPLPIIY YVGRTAKVEQ LSNMVVRSCN CS
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
397778
50 μg
Not determined.
Full Length
Xenopus
His
Tris-based buffer, 50% glycerol