missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant S. aureus Staphylococcal secretory antigen ssaA1 Protein
A DNA sequence encoding the Staphylococcus aureus (strain COL) Staphylococcal secretory antigen ssaA1, was expressed in the hosts and tags indicated.
352.00 € - 3175.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | WP_000725225.1 |
---|---|
Name | S. aureus Staphylococcal secretory antigen ssaA1 Protein |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not determined. |
Gensymbol | ssaA1 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16058741
|
enQuireBio™
QP9791-ye-10ug |
10 μg | N/A | ||||||
16098741
|
enQuireBio™
QP9791-ye-50ug |
50 μg | N/A | ||||||
16048741
|
enQuireBio™
QP9791-ye-100ug |
100 μg |
1145.00 €
100 Mikrogramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
16078741
|
enQuireBio™
QP9791-ye-200ug |
200 μg | N/A | ||||||
16088741
|
enQuireBio™
QP9791-ye-500ug |
500 μg |
2760.00 €
500 Mikrogramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
16068741
|
enQuireBio™
QP9791-ye-1mg |
1 mg | N/A | ||||||
Spezifikation
WP_000725225.1 | |
Research Use Only | |
ssaA1 | |
Recombinant Protein | |
Yeast | |
AEQNNNGYNS NDAQSYSYTY TIDAQGNYHY TWTGNWNPSQ LTQNNTYYYN NYNTYSYNNA SYNNYYNHSY QYNNYTNNSQ TATNNYYTGG SGASYSTTSN NVHVTTTAAP SSNGRSISNG YASGSNLYTS GQCTYYVFDR VGGKIGSTWG NASNWANAAA SSGYTVNNTP KVGAIMQTTQ GYYGHVAYVE GVNSNGSVRV SEMNYGHGAG VVTSRTISAN QAGSYNFIH | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |
S. aureus Staphylococcal secretory antigen ssaA1 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
S. aureus | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts