Learn More
enQuireBio™ Recombinant S. aureus Staphylococcal secretory antigen ssaA1 Protein
A DNA sequence encoding the Staphylococcus aureus (strain COL) Staphylococcal secretory antigen ssaA1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP9791-ye-200ug
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16078741
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Spezifikation
WP_000725225.1
200 μg
Not determined.
Full Length
S. aureus
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
S. aureus Staphylococcal secretory antigen ssaA1 Protein
Research Use Only
ssaA1
Recombinant Protein
Yeast
AEQNNNGYNS NDAQSYSYTY TIDAQGNYHY TWTGNWNPSQ LTQNNTYYYN NYNTYSYNNA SYNNYYNHSY QYNNYTNNSQ TATNNYYTGG SGASYSTTSN NVHVTTTAAP SSNGRSISNG YASGSNLYTS GQCTYYVFDR VGGKIGSTWG NASNWANAAA SSGYTVNNTP KVGAIMQTTQ GYYGHVAYVE GVNSNGSVRV SEMNYGHGAG VVTSRTISAN QAGSYNFIH
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.