missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant S. aureus Clumping factor A Protein
A DNA sequence encoding the Staphylococcus aureus Clumping factor A, was expressed in the hosts and tags indicated.
309.00 € - 3545.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | WP_001056174.1 |
---|---|
Name | S. aureus Clumping factor A Protein |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not determined. |
Gensymbol | clfA |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16000631
|
enQuireBio™
QP7758-ec-10ug |
10 μg | N/A | ||||||
16040631
|
enQuireBio™
QP7758-ec-50ug |
50 μg | N/A | ||||||
16090621
|
enQuireBio™
QP7758-ec-100ug |
100 μg |
1025.00 €
100 Mikrogramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
16020631
|
enQuireBio™
QP7758-ec-200ug |
200 μg | N/A | ||||||
16030631
|
enQuireBio™
QP7758-ec-500ug |
500 μg | N/A | ||||||
16010631
|
enQuireBio™
QP7758-ec-1mg |
1 mg |
3545.00 €
1 Milligramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Spezifikation
WP_001056174.1 | |
Research Use Only | |
clfA | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
GKDITNQLTN VTVGIDSGDT VYPHQAGYVK LNYGFSVPNS AVKGDTFKIT VPKELNLNGV TSTAKVPPIM AGDQVLANGV IDSDGNVIYT FTDYVDTKEN VTANITMPAY IDPENVTKTG NVTLTTGIGS TTANKTVLVD YEKYGKFYNL SIKGTIDQID KTNNTYRQTI YVNPSGDNVI APVLTGNLKP NTDSNALIDQ QNTSIKVYKV DNAADLSESY FVNPENFEDV TNSVNITFPN PNQYKVEFNT PDDQITTPYI VVVNGHIDPN SKGDLALRST LYGYDSRFVW RSMSWDNEVA FNNGSGSGDG IDKPVVPEQP DEPGEIEPIP E | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |
S. aureus Clumping factor A Protein | |
Not determined. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
S. aureus | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts