Learn More
enQuireBio™ Recombinant S. aureus Clumping factor A Protein
A DNA sequence encoding the Staphylococcus aureus Clumping factor A, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP7758-ec-200ug
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16020631
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Spezifikation
WP_001056174.1
200 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
S. aureus
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol
S. aureus Clumping factor A Protein
Research Use Only
clfA
Recombinant Protein
E. coli
GKDITNQLTN VTVGIDSGDT VYPHQAGYVK LNYGFSVPNS AVKGDTFKIT VPKELNLNGV TSTAKVPPIM AGDQVLANGV IDSDGNVIYT FTDYVDTKEN VTANITMPAY IDPENVTKTG NVTLTTGIGS TTANKTVLVD YEKYGKFYNL SIKGTIDQID KTNNTYRQTI YVNPSGDNVI APVLTGNLKP NTDSNALIDQ QNTSIKVYKV DNAADLSESY FVNPENFEDV TNSVNITFPN PNQYKVEFNT PDDQITTPYI VVVNGHIDPN SKGDLALRST LYGYDSRFVW RSMSWDNEVA FNNGSGSGDG IDKPVVPEQP DEPGEIEPIP E
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.