Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat Thyroglobulin Protein
A DNA sequence encoding the Rattus norvegicus (Rat) Thyroglobulin, was expressed in the hosts and tags indicated.
245.00 € - 3545.00 €
Spezifikation
Name Thyroglobulin Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol Tg
Proteinlänge Partial (see sequence information for more details).
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 6
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16065760
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP6776-ec-10ug
10 μg Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
16005770
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP6776-ec-50ug
50 μg Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
16055760
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP6776-ec-100ug
100 μg
800.00 €
100 Mikrogramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
16085760
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP6776-ec-200ug
200 μg Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
16095760
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP6776-ec-500ug
500 μg Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
16075760
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP6776-ec-1mg
1 mg
3545.00 €
1 Milligramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
Thyroglobulin Protein
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Rat
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol
Research Use Only
Tg
Recombinant Protein
E. coli
NIFEYQVDAQ PLRPCELQRE KAFLKQDEYV PQCSEDGSFQ TVQCQNDGQS CWCVDSDGTE VPGSRQLGRP TACLSFCQLH KQRILLSSYI NSTDALYLPQ CQDSGNYAPV QCDLQQVQCW CVDTEGMEVY GTRQQGRPTR CPRSCEIRSR RLLHGVGDKS PPQCDADGEF MPVQCKFVNT TDMMIFDLIH NYNRFPDAFV TFSAFRNRFP EVSGYCYCAD SQGRELAETG LELLLDEIYD TIFAGLDQAS TFTQSTMYRI LQRRFLAIQL VISGRFRCPT
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.