Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat Thyroglobulin Protein
A DNA sequence encoding the Rattus norvegicus (Rat) Thyroglobulin, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP6776-ec-100ug
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16055760
  • 800.00 € / 100 Mikrogramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Spezifikation
Thyroglobulin Protein
Research Use Only
Tg
Recombinant Protein
E. coli
NIFEYQVDAQ PLRPCELQRE KAFLKQDEYV PQCSEDGSFQ TVQCQNDGQS CWCVDSDGTE VPGSRQLGRP TACLSFCQLH KQRILLSSYI NSTDALYLPQ CQDSGNYAPV QCDLQQVQCW CVDTEGMEVY GTRQQGRPTR CPRSCEIRSR RLLHGVGDKS PPQCDADGEF MPVQCKFVNT TDMMIFDLIH NYNRFPDAFV TFSAFRNRFP EVSGYCYCAD SQGRELAETG LELLLDEIYD TIFAGLDQAS TFTQSTMYRI LQRRFLAIQL VISGRFRCPT
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
100 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Rat
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol