missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat HRAS / GTPase Hras Protein
A DNA sequence encoding the Rattus norvegicus (Rat) HRAS / GTPase Hras, was expressed in the hosts and tags indicated.
245.00 € - 3545.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_001091711.1 |
---|---|
Gen-ID (Entrez) | 293621 |
Name | HRAS / GTPase Hras Protein |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not determined. |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16086741
|
enQuireBio™
QP8837-ec-10ug |
10 μg | N/A | ||||||
16026751
|
enQuireBio™
QP8837-ec-50ug |
50 μg | N/A | ||||||
16076741
|
enQuireBio™
QP8837-ec-100ug |
100 μg |
800.00 €
100 Mikrogramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
16006751
|
enQuireBio™
QP8837-ec-200ug |
200 μg | N/A | ||||||
16016751
|
enQuireBio™
QP8837-ec-500ug |
500 μg | N/A | ||||||
16096741
|
enQuireBio™
QP8837-ec-1mg |
1 mg |
3545.00 €
1 Milligramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Spezifikation
NP_001091711.1 | |
HRAS / GTPase Hras Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Rat | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
293621 | |
Research Use Only | |
Hras | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
TEYKLVVVGA GGVGKSALTI QLIQNHFVDE YDPTIEDSYR KQVVIDGETC LLDILDTAGQ EEYSAMRDQY MRTGEGFLCV FAINNTKSFE DIHQYREQIK RVKDSDDVPM VLVGNKCDLA ARTVESRQAQ DLARSYGIPY IETSAKTRQG VEDAFYTLVR EIRQHKLRKL NPPDESGPGC MSCKC | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts