Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat HRAS / GTPase Hras Protein
A DNA sequence encoding the Rattus norvegicus (Rat) HRAS / GTPase Hras, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP8837-ec-50ug
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16026751
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Spezifikation
NP_001091711.1
HRAS / GTPase Hras Protein
Research Use Only
Hras
Recombinant Protein
E. coli
TEYKLVVVGA GGVGKSALTI QLIQNHFVDE YDPTIEDSYR KQVVIDGETC LLDILDTAGQ EEYSAMRDQY MRTGEGFLCV FAINNTKSFE DIHQYREQIK RVKDSDDVPM VLVGNKCDLA ARTVESRQAQ DLARSYGIPY IETSAKTRQG VEDAFYTLVR EIRQHKLRKL NPPDESGPGC MSCKC
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
293621
50 μg
Not determined.
Full Length
Rat
His
Tris-based buffer, 50% glycerol