Learn More
Novex™ Recombinant Protein G - Sepharose™ 4B
Rekombinantes Protein G – Sepharose™ B.
Marke: Novex™ 101241
Beschreibung
Rekombinantes Protein G wird in einem Stamm von E. coli hergestellt, der das Gen für Protein G aus Streptococcus sp. enthält. Dieses Produkt wird durch die kovalente Kupplung von hochgereinigtem rekombinanten Protein G an Sepharose™ 4B hergestellt. Es wird als 50%ige Suspension geliefert, die rekombinante Protein G-Sepharose™ 4B + PBS (10 mM phosphatgepufferte Kochsalzlösung, pH 7,4 mit 0,1 % Proclin) enthält.Anwendungen: Immunglobulin-Affinitätsaufreinigung und Immunpräzipitation
Rekombinantes Protein G bindet an die Fc-Region vieler Immunglobulin-G-Typen, darunter:
Rekombinantes Protein G bindet nicht an IgG von Hühnern oder Katzen oder an humanes IgA, IgM oder Serumalbumin. Es bindet schwach an IgG vom Hund.
Spezifikation
Protein G | |
Affinity | |
Dieses Produkt wird als 50%ige Suspension geliefert (2 ml rekombinante Protein G Sepharose™ 4B + 2 ml PBS), Nasseis | |
Suspension |
Sepharose™ | |
Protein G | |
2 ml |