Learn More
Swann-Morton™ Sterile Skalpellklinge aus Carbonstahl
Praktisch für zahlreiche Anwenderumgebungen: auf der Station, in der Notfall- oder Traumaabteilung oder sogar im Außeneinsatz von Sanitätern. Swann Morton™ Chirurgische Skalpellklingen aus Carbonstahl werden in einzelnen Aufreißverpackungen geliefert.
Marke: Swann-Morton™ 0208
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Carbonstahl gemäß BS EN 27740
- Steril
Spezifikation
Karbonstahl | |
Nr. 22 | |
Steril | |
10/Packung |
Skalpellklinge | |
Größer als Nr. 20 und Nr. 21 passt die Nr. 22 für die Griffe Nr. 4, Nr. 4L, Nr. 4 graduiert und Nr. 6B | |
CE-konform gemäß 93/42/EG |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Swann-Morton™ Sterile Skalpellklinge aus Carbonstahl > Passend für Modell: Nr. 22
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction