missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant P. gingivalis Gingipain R2 Protein

A DNA sequence encoding the Porphyromonas gingivalis (strain ATCC BAA-308 / W83) Gingipain R2, was expressed in the hosts and tags indicated.

458.00 € - 3905.00 €

Spezifikation

Zugriffsnummer WP_010956050.1
Name P. gingivalis Gingipain R2 Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol rgpB
Mehr Spezifikationen ansehen

Produkte 6
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16056930
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP6989-10ug
10 μg
458.00 €
10 Mikrogramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
16096930
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP6989-50ug
50 μg
656.00 €
50 Mikrogramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
16046930
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP6989-100ug
100 μg
1120.00 €
100 Mikrogramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
16076930
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP6989-200ug
200 μg
1835.00 €
200 Mikrogramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
16086930
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP6989-500ug
500 μg
2535.00 €
500 Mikrogramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
16066930
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP6989-1mg
1 mg
3905.00 €
1 Milligramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung

Beschreibung

Spezifikation

Spezifikation

WP_010956050.1
Research Use Only
rgpB
Recombinant Protein
E. coli
YTPVEEKENG RMIVIVPKKY EEDIEDFVDW KNQRGLRTEV KVAEDIASPV TANAIQQFVK QEYEKEGNDL TYVLLVGDHK DIPAKITPGI KSDQVYGQIV GNDHYNEVFI GRFSCESKED LKTQIDRTIH YERNITTEDK WLGQALCIAS AEGGPSADNG ESDIQHENII ANLLTQYGYT KIIKCYDPGV TPKNIIDAFN GGISLANYTG HGSETAWGTS HFGTTHVKQL TNSNQLPFIF DVAC
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
P. gingivalis Gingipain R2 Protein
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
P. gingivalis
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt