Learn More
enQuireBio™ Recombinant P. gingivalis Gingipain R2 Protein
A DNA sequence encoding the Porphyromonas gingivalis (strain ATCC BAA-308 / W83) Gingipain R2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP6989-1mg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16066930
  • 3905.00 € / 1 Milligramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Spezifikation
WP_010956050.1
1 mg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
P. gingivalis
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol
P. gingivalis Gingipain R2 Protein
Research Use Only
rgpB
Recombinant Protein
E. coli
YTPVEEKENG RMIVIVPKKY EEDIEDFVDW KNQRGLRTEV KVAEDIASPV TANAIQQFVK QEYEKEGNDL TYVLLVGDHK DIPAKITPGI KSDQVYGQIV GNDHYNEVFI GRFSCESKED LKTQIDRTIH YERNITTEDK WLGQALCIAS AEGGPSADNG ESDIQHENII ANLLTQYGYT KIIKCYDPGV TPKNIIDAFN GGISLANYTG HGSETAWGTS HFGTTHVKQL TNSNQLPFIF DVAC
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.